Learn More
Alcool phénétylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10792754
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-12-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002886
Clé InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
CID PubChem 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenethyl alcohol
Point de fusion -27.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 219.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H5CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5300 to 1.5350
Quantité 10 L
Beilstein 06, 478
Merck Index 15, 7338
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Nom IUPAC 2-phényléthanol
Viscosité 7.58 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide