Learn More
Gilson™ Tubulure d’extension Pharmed
Pour une utilisation dans les industries pharmaceutiques et alimentaires
119.00€ - 197.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure d’extension |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PharMed |
Longueur totale (métrique) | 300 cm |
À utiliser avec | Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10205642
|
Gilson™
F1825121 |
0,5 mm |
119.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10172852
|
Gilson™
F1825123 |
2 mm |
170.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10163572
|
Gilson™
F1825122 |
1 mm |
130.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10404142
|
Gilson™
F1825124 |
3,2 mm |
175.00€
3m |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12607765
|
Gilson™
F1825125 |
6,4 mm |
197.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PP
Spécification
Tubulure d’extension | |
PharMed | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
-60deg;C | |
Faible | |
135°C |
Autoclavables | |
300 cm | |
Applications pharmaceutiques et alimentaires | |
1/boîte | |
Beige opaque |