Learn More
Gilson™ Tubulure d’extension Pharmed
Pour une utilisation dans les industries pharmaceutiques et alimentaires
Marque: Gilson™ F1825125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure en silicone (Versilic™) : est biologiquement neutre et n’inhibe pas la culture cellulaire tout en répondant aux exigences de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.
- Tubulure ISOVERSINIC™ : montre une excellente résistance aux acides forts, aux agents oxydants et aux solvants aromatiques et chlorés.
- Tubulure PharMed™ : conforme aux exigences de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.
- Tubulure en PVC (Tygon™) : supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques présents dans un laboratoire et peut être utilisé dans les environnements corrosifs.
Spécification
Tubulure d’extension | |
6,4 mm | |
300 cm | |
Applications pharmaceutiques et alimentaires | |
1 de chaque | |
Faible | |
135°C |
Autoclavables | |
PharMed | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
-60°C | |
240 ml/min | |
Beige opaque |