Learn More
Cowie Technology™ Adaptateur à joint en PTFE
Les adaptateurs à joint en PTFE Cowie Technology™ sont exempts de graisse et créent des joints à vide élevés pour les joints en verre conique standard.
11.45€ - 23.40€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Adaptateurs pour joint en PTFE |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Taille du cône | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Taille du cône | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10211762
|
Cowie Technology™
021.1019 |
NS 10/19, NS 19/26 | 19/26 | 10/19 |
11.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10363452
|
Cowie Technology™
021.1419 |
NS 14/23, NS 19/26 | 19/26 | 14/23 |
11.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10271852
|
Cowie Technology™
021.1934 |
NS 19/26, NS 34/35 | 34/35 | 19/26 |
21.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10313602
|
Cowie Technology™
021.1929 |
NS 19/26, NS 29/32 | 29/32 | 19/26 |
23.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10363692
|
Cowie Technology™
021.2429 |
NS 24/29, NS 29/32 | 29/32 | 24/29 |
23.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10150382
|
Cowie Technology™
021.2934 |
NS 29/32, NS 34/35 | 34/35 | 29/32 |
21.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10465252
|
Cowie Technology™
021.2434 |
NS 24/29, NS 34/35 | 34/35 | 24/29 |
21.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Sans graisse
- Joints à vide élevés pour joints en verre conique standard
- Épaule importante pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
- Des performances de vide élevées (le taux de fuite est inférieur à 1 x 10-4 torr, litre, sec. -1) sont atteintes à l’aide de bagues d’étanchéité transversales.
- Jusqu’à 280°C
Spécification
1 de chaque | |
Adaptateurs pour joint en PTFE |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cowie Technology™ Adaptateur à joint en PTFE