Learn More
Cowie Technology™ Adaptateur à joint en PTFE
Les adaptateurs à joint en PTFE Cowie Technology™ sont exempts de graisse et créent des joints à vide élevés pour les joints en verre conique standard.
Marque:  Cowie Technology™ 021.1929
Code produit. 10313602
  • 23.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Sans graisse
  • Joints à vide élevés pour joints en verre conique standard
  • Épaule importante pour une manipulation aisée et une utilisation répétée
  • Des performances de vide élevées (le taux de fuite est inférieur à 1 x 10-4 torr, litre, sec. -1) sont atteintes à l’aide de bagues d’étanchéité transversales.
  • Jusqu’à 280°C
Spécification
Spécification
1 de chaque
29/32
NS 19/26, NS 29/32
Adaptateurs pour joint en PTFE
19/26