Learn More
Fisherbrand™ Bandelettes de papier indicateur de pH
Plongez le papier pH dans la solution à tester et comparez la couleur avec le nuancier fourni. Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ permettent de déterminer le pH de manière rapide et facile.
4.58€ - 5.36€
Spécification
Format | Strip |
---|---|
Comprend | Color indicator chart |
Quantité | 200/Pk. |
Type | pH Test Strip |
Description
- Comprend un nuancier pour une référence aisée et la détermination du niveau de pH
- 200 bandelettes
Spécification
Strip | |
Color indicator chart | |
200/Pk. | |
pH Test Strip |