Learn More
Fisherbrand™ Bandelettes de papier indicateur de pH
Plongez le papier pH dans la solution à tester et comparez la couleur avec le nuancier fourni. Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ permettent de déterminer le pH de manière rapide et facile.
Marque: Fisherbrand™ PH114S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un nuancier pour une référence aisée et la détermination du niveau de pH
- 200 bandelettes
Spécification
0 à 14 | |
Nuancier des indicateurs colorés | |
Bandelettes de test pH |
Bandes | |
200/boîte |