Learn More
Fisherbrand™ Bandelettes de papier indicateur de pH
Plongez le papier pH dans la solution à tester et comparez la couleur avec le nuancier fourni. Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ permettent de déterminer le pH de manière rapide et facile.
Marque: Fisherbrand™ PH010S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Includes color chart label for easy reference and pH level determination
- 200 strips
Spécification
0 to 11 | |
Color indicator chart | |
pH Test Strip |
Strip | |
200/Pk. |