Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon fileté PFA
Les raccords filetés offrent une installation plus permanente
31.25€ - 55.40€
Spécification
Type | Bouchon fileté |
---|---|
Couleur | Transparent |
Type de port | Raccord NPT mâle |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène (ETO) uniquement |
Longueur totale (impériale) | 27/32 po |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11775758
|
Cole-Parmer™
06546-40 |
1/2 po |
55.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11755758
|
Cole-Parmer™
06546-39 |
3/8 po |
31.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le PFA chimiquement inerte résiste à la plupart des produits chimiques agressifs
- Bague de réduction filetée
- Choisissez la taille et le matériau répondant aux besoins de votre application
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour vos applications haute pression
Spécification
Bouchon fileté | |
Raccord NPT mâle | |
27/32 po |
Transparent | |
Oxyde d’éthylène (ETO) uniquement | |
PFA |