Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon fileté PFA
Les raccords filetés offrent une installation plus permanente
Marque: Cole-Parmer™ 06546-39
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le PFA chimiquement inerte résiste à la plupart des produits chimiques agressifs
- Bague de réduction filetée
- Choisissez la taille et le matériau répondant aux besoins de votre application
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour vos applications haute pression
Spécification
Bouchon fileté | |
3/8 po | |
Oxyde d’éthylène (ETO) uniquement | |
PFA |
Transparent | |
Raccord NPT mâle | |
27/32 po | |
13/16 po |