Learn More
Cole-Parmer™ Raccords à compression de couplage filetés droits en PFA
65.15€ - 68.70€
Spécification
Type de produit | Raccord à compression de couplage fileté droit |
---|---|
Matériau | PFA |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11700439
|
Cole-Parmer™
06546-01 |
FNPT 1/4 in |
68.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11785708
|
Cole-Parmer™
06546-00 |
FNPT 1/8 in |
65.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Raccord PFA fileté NPT• PTFE injecté, non poreux
• Pour tous fluides, même les plus corrosifs
• Pression maximale: 9 bar
• Température d'utilisation: -20 à +175°C
• Raccord PFA droit FNPT
• Coupleur PFA
• Raccord PFA 1/8 MNPT
• Coupleur femelle-femelle
Spécification
Raccord à compression de couplage fileté droit | |
PFA | |
1/boîte |