Learn More
Cole-Parmer™ Raccords à compression de couplage filetés droits en PFA
Marque: Cole-Parmer™ 06546-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Raccord PFA fileté NPT• PTFE injecté, non poreux
• Pour tous fluides, même les plus corrosifs
• Pression maximale: 9 bar
• Température d'utilisation: -20 à +175°C
• Raccord PFA droit FNPT
• Coupleur PFA
• Raccord PFA 1/8 MNPT
• Coupleur femelle-femelle
Spécification
Raccord à compression de couplage fileté droit | |
PFA | |
1/boîte | |
FNPT 1/8 in |