Learn More
Cole-Parmer™ Raccord en T fileté femelle en PFA
Les raccords filetés offrent une installation plus permanente
92.05€ - 207.00€
Spécification
Type de produit | Raccord en T fileté femelle |
---|---|
Description | Connecteur NPT(F) |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | PFA |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11838043
|
Cole-Parmer™
06546-20 |
1/2 po |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11848043
|
Cole-Parmer™
06546-21 |
3/4 in. | N/A | ||||||
11828043
|
Cole-Parmer™
06546-19 |
3/8 po |
92.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le PFA chimiquement inerte résiste à la plupart des produits chimiques agressifs
- Bague de réduction filetée
- Choisissez la taille et le matériau répondant aux besoins de votre application
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour vos applications haute pression
Spécification
Raccord en T fileté femelle | |
Non autoclavable | |
Oxyde d’éthylène | |
Translucide |
Connecteur NPT(F) | |
PFA | |
En T |