Learn More
Cole-Parmer™ Raccord en T fileté femelle en PFA
Les raccords filetés offrent une installation plus permanente
Marque: Cole-Parmer™ 06546-19
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le PFA chimiquement inerte résiste à la plupart des produits chimiques agressifs
- Bague de réduction filetée
- Choisissez la taille et le matériau répondant aux besoins de votre application
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour vos applications haute pression
Spécification
Raccord en T fileté femelle | |
Non autoclavable | |
3/8 po | |
3/8 po | |
3/8 po | |
Translucide |
Connecteur NPT(F) | |
PFA | |
3/8 po | |
Oxyde d’éthylène | |
En T |