Learn More
Éther de pétrole 40-60°C, certifié AR pour l’analyse, N-hexane <2 %, Fisher Chemical
C6H14, numéro CAS-64742-49-0, 1,1-diméthylbutane, isohexane, 2-méthylpentane, diméthylpropylméthane, 2-méthyle-pentane, 2-méthyle-pentane, unii-49ib0u6mld, pentane, 2-méthyle, méthylpentane, iso-hexane, 2,5 L, 40°C, incolore, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-méthylpentane, 81849, 86,178
62.50€ - 393.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64742-49-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.178 |
Numéro MDL | MFCD00081849 |
Clé InChI | AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 7892 |
SMILES | CCCC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10151720
|
Fisher Chemical
P/1760/15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
62.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10568060
|
Fisher Chemical
P/1760/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré |
127.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11433633
|
Fisher Chemical
P/1760/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
104.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10161720
|
Fisher Chemical
P/1760/21 |
5 L | Flacon en PEHD fluoré |
332.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10204350
|
Fisher Chemical
P/1760/25 |
25 L | Boîte métallique |
393.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C6H14, numéro CAS-64742-49-0, 1,1-diméthylbutane, isohexane, 2-méthylpentane, diméthylpropylméthane, 2-méthyle-pentane, 2-méthyle-pentane, unii-49ib0u6mld, pentane, 2-méthyle, méthylpentane, iso-hexane, 2,5 L, 40°C, incolore, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-méthylpentane, 81849, 86,178
Identifiants chimiques
64742-49-0 | |
86.178 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
CCCC(C)C |
C6H14 | |
MFCD00081849 | |
7892 |
Spécification
64742-49-0 | |
40°C | |
C6H14 | |
38kPa at 20°C | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
CCCC(C)C | |
86.178 |
Incolore | |
Liquide | |
MFCD00081849 | |
0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445) | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpentane | |
7892 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.