Learn More
Éther de pétrole 40-60°C, certifié AR pour l’analyse, N-hexane <2 %, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD fluoré
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
C6H14, numéro CAS-64742-49-0, 1,1-diméthylbutane, isohexane, 2-méthylpentane, diméthylpropylméthane, 2-méthyle-pentane, 2-méthyle-pentane, unii-49ib0u6mld, pentane, 2-méthyle, méthylpentane, iso-hexane, 2,5 L, 40°C, incolore, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-méthylpentane, 81849, 86,178
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 40°C |
Quantité | 25 L |
Conditionnement | Boîte métallique |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 38kPa at 20°C |
Viscosité | 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445) |
Synonyme | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
Nom IUPAC | 2-méthylpentane |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.