Learn More
Wheaton™ PET Liquid Scintillation Vials
For optimal performance in the laboratory. Wheaton™ PET Liquid Scintillation Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
250.00€ - 448.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
---|---|
Matériau | PET |
Volume (métrique) | 20 mL |
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10671474
|
Wheaton™
986750 |
Mousse de polyéthylène |
250.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10517724
|
Wheaton™
986744 |
Sans joint |
448.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With caps attached
- Available linerless or with foamed polyethylene liner
Spécification
27 mm | |
20 mL | |
Bouchon à vis | |
Flacon à scintillation |
PET | |
PP | |
61 mm | |
22-400 |