Learn More
Wheaton™ PET Liquid Scintillation Vials
For optimal performance in the laboratory. Wheaton™ PET Liquid Scintillation Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
Marque: Wheaton™ 986744
371.03 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bouchons fixés
- Disponibles sans revêtement ou avec revêtement en mousse de PE
Spécification
Sans joint | |
PET | |
Polypropylène | |
61 mm | |
Flacon à scintillation |
27 mm | |
20 mL | |
Bouchon à vis | |
Lot de 1000 | |
22-400 |