Learn More
Wheaton™ Pilon
163.00€ - 185.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Diamètre (métrique) extérieur | 6,35mm |
Matériau | Tige en acier inox / pointe en PTFE |
Type de produit | Pilon |
Matériau du pilon | Tige en acier inox / pointe en PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10342252
|
Wheaton™
357966 |
2 ml |
163.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10198991
|
Wheaton™
357971 |
5 ml |
185.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Oui | |
Tige en acier inox / pointe en PTFE | |
Tige en acier inox / pointe en PTFE |
6,35mm | |
Pilon |