Learn More
Wheaton™ Pilon
Marque:  Wheaton™ 357971
Code produit. 10198991
  • 195.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Oui
5 ml
Pilon
À utiliser avec le broyeur pour tissus Potter-Elvehjem de 5 ml
6,35mm
Tige en acier inox / pointe en PTFE
Pour les tissus tels que le foie, les intestins et le cœur
Tige en acier inox / pointe en PTFE