Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Permabond™ Silane
875.00€ - 1260.00€
Spécification
Phase stationnaire | Permabond™ Silane |
---|---|
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | Analyse des silanes et des chlorosilanes monomères |
Plage de températures | 260°C à 280°C |
Matériau de remplissage | Permabond™ Silane |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10651492
|
Macherey-Nagel™
723411.25 |
25 m |
875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10134511
|
Macherey-Nagel™
723409.50 |
50 m |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Permabond™ Silane | |
Analyse des silanes et des chlorosilanes monomères | |
Permabond™ Silane |
Colonne capillaire GC | |
260°C à 280°C | |
1/boîte |