Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Permabond™ Silane
Marque:  Macherey-Nagel™ 723409.50
Code produit. 10134511
  • 1260.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,5 mm
0,32 mm
Analyse des silanes et des chlorosilanes monomères
50 m
1/boîte
Colonne capillaire GC
Permabond™ Silane
260°C à 280°C
Permabond™ Silane