Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires CW 20 M PERMABOND™, 0,53mm de D.I.
Conçues pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse Les colonnes capillaires CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, d’un diamètre intérieur de 0,53mm, sont composées de polyéthylène glycol 20 000 Da. Ces colonnes de phase polaire sont recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools et conviennent à une utilisation avec des solutions aqueuses.
339.00€ - 730.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 0,8 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
Phase stationnaire | Permabond™ CW 20 M |
Type d’USP | G16 |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Phase polaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10688801
|
Macherey-Nagel™
723515.10 |
10 m | 0,5 μm |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10246801
|
Macherey-Nagel™
723515.25 |
25 m | 0,5 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10726512
|
Macherey-Nagel™
723517.10 |
10 m | 2 μm |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10736512
|
Macherey-Nagel™
723517.25 |
25 m | 2 μm |
730.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10491082
|
Macherey-Nagel™
723517.30 |
30 m | 2 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10164891
|
Macherey-Nagel™
723549.10 |
10 m | 1 μm |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10296271
|
Macherey-Nagel™
723549.25 |
25 m | 1 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10256321
|
Macherey-Nagel™
723549.30 |
30 m | 1 μm |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools en chromatographie en phase gazeuse et adaptées à une utilisation avec des solutions aqueuses.
- Les colonnes présentent un diamètre intérieur de 0,53 mm et un diamètre extérieur de 0,8 mm
- Les options de film sont disponibles dans des épaisseurs de 0,50 μm, 1,00 μm et 2,00 μm
- Disponibles en plusieurs longueurs : 10 m, 25 m, et 30 m
- Température maximale :
- 200°C dans les opérations isothermiques à long terme
- 220°C dans les isothermes courts dans un programme de température
- Phases similaires : WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax OPTIMA™
Spécification
0,8 mm | |
Permabond™ CW 20 M | |
Phase polaire | |
200°C (long terme), 220°C (dans le programme de température) | |
1 de chaque |
0,53 mm | |
G16 | |
Colonne capillaire GC | |
Polyéthylène glycol 20 000 Da |