Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires CW 20 M PERMABOND™, 0,53mm de D.I.
Conçues pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse Les colonnes capillaires CW 20 M Macherey-Nagel™ PERMABOND™, d’un diamètre intérieur de 0,53mm, sont composées de polyéthylène glycol 20 000 Da. Ces colonnes de phase polaire sont recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools et conviennent à une utilisation avec des solutions aqueuses.
Marque: Macherey-Nagel™ 723549.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Recommandées pour l’analyse des solvants et des alcools en chromatographie en phase gazeuse et adaptées à une utilisation avec des solutions aqueuses.
- Les colonnes présentent un diamètre intérieur de 0,53 mm et un diamètre extérieur de 0,8 mm
- Les options de film sont disponibles dans des épaisseurs de 0,50 μm, 1,00 μm et 2,00 μm
- Disponibles en plusieurs longueurs : 10 m, 25 m, et 30 m
- Température maximale :
- 200°C dans les opérations isothermiques à long terme
- 220°C dans les isothermes courts dans un programme de température
- Phases similaires : WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax OPTIMA™
Spécification
200°C (long terme), 220°C (dans le programme de température) | |
Phase polaire | |
0,53 mm | |
G16 | |
1 μm | |
Polyéthylène glycol 20 000 Da |
0,8 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Permabond™ CW 20 M | |
GC, Solutions aqueuses | |
25 m | |
1 de chaque |