Learn More
Acide périodique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Acide périodique, 99 % et plus, H5IO6, numéro CAS-10450-60-9, pentahydroxidooxidoiodine, acide paraperiodique, acide orthopériodique, acide, périodique, acide hexaoxoiodique 5, acide tétrahydroxyiodous, oxyde de pentahydroxy-l5-iodane, acide périodique, acide périodique , cristall, unii-ak1d44l87g, 100 g, 1,0 % max. Acide iodique
81.10€ - 1377.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10450-60-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H5IO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 227.94 |
Numéro MDL | MFCD00011344 |
Clé InChI | TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst |
CID PubChem | 25289 |
ChEBI | CHEBI:29150 |
SMILES | O[I](O)(O)(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10592981
|
Thermo Scientific Acros
198401000 |
100 g |
81.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10388380
|
Thermo Scientific Acros
198405000 |
500 g |
355.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11994101
|
Thermo Scientific Acros
198400025 |
2.5 kg |
1377.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10450-60-9 | |
227.94 | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
25289 | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O |
H5IO6 | |
MFCD00011344 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
CHEBI:29150 |
Spécification
Periodic acid | |
10450-60-9 | |
Positive for periodate | |
99% min. (Iodometry) | |
H5IO6 | |
MFCD00011344 | |
15, 7286 | |
Solubility in water: 3 kg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O | |
227.94 | |
CHEBI:29150 | |
≥99% |
Blanc à jaune | |
122.0°C | |
Flacon en verre | |
H5IO6 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
01,815; 02,313; 03,220; 04,374; 05,508; 10,304; 13,238; 16,272 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane | |
25289 | |
227.94 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-937-
- Periodic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.