Learn More
Acide périodique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10388380
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Acide périodique, 99 % et plus, H5IO6, numéro CAS-10450-60-9, pentahydroxidooxidoiodine, acide paraperiodique, acide orthopériodique, acide, périodique, acide hexaoxoiodique 5, acide tétrahydroxyiodous, oxyde de pentahydroxy-l5-iodane, acide périodique, acide périodique , cristall, unii-ak1d44l87g, 100 g, 1,0 % max. Acide iodique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10450-60-9
Formule moléculaire H5IO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.94
Numéro MDL MFCD00011344
Clé InChI TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
CID PubChem 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Periodic acid
Couleur Blanc à jaune
Point de fusion 122.0°C
Identification Positive for periodate
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Quantité 500 g
Formule linéaire H5IO6
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Fieser 01,815; 02,313; 03,220; 04,374; 05,508; 10,304; 13,238; 16,272
Merck Index 15, 7286
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3 kg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Nom IUPAC pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
Poids de la formule 227.94
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Periodic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.