Learn More
Acide perfluoropentanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
68.60€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2706-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5HF9O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 264.05 |
Numéro MDL | MFCD00040211 |
Clé InChI | CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid |
CID PubChem | 75921 |
ChEBI | CHEBI:83491 |
Nom IUPAC | Acide 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoïque |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
Description
It is used in the analysis of perfluorooctanesulfonate and related fluorochemicals in water and biological tissue samples by liquid chromatography-ion trap mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé dans lʼanalyse du perfluorooctanesulfonate et des fluorochimiques connexes dans des échantillons dʼeau et de tissus biologiques par chromatographie liquide - spectrométrie de masse par trappe dʼions.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
2706-90-3 | |
264.05 | |
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N | |
75921 | |
Acide 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoïque |
C5HF9O2 | |
MFCD00040211 | |
perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid | |
CHEBI:83491 | |
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
Spécification
Perfluoropentanoic acid | |
1.713 | |
C5HF9O2 | |
MFCD00040211 | |
1800087 | |
Partly soluble in water. | |
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F | |
264.05 | |
CHEBI:83491 | |
97% |
2706-90-3 | |
140°C | |
1.294 | |
UN3265 | |
perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid | |
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoïque | |
75921 | |
264.06 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-300-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Perfluoropentanoic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Perfluoropentanoic acid
RUO – Research Use Only