Learn More
Acide perfluoropentanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457164
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It is used in the analysis of perfluorooctanesulfonate and related fluorochemicals in water and biological tissue samples by liquid chromatography-ion trap mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans lʼanalyse du perfluorooctanesulfonate et des fluorochimiques connexes dans des échantillons dʼeau et de tissus biologiques par chromatographie liquide - spectrométrie de masse par trappe dʼions.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2706-90-3
Formule moléculaire C5HF9O2
Poids moléculaire (g/mol) 264.05
Numéro MDL MFCD00040211
Clé InChI CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid
CID PubChem 75921
ChEBI CHEBI:83491
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanoïque
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoropentanoic acid
Densité 1.713
Point d’ébullition 140°C
Indice de réfraction 1.294
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1800087
Informations sur la solubilité Partly soluble in water.
Poids de la formule 264.06
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Perfluoropentanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Perfluoropentanoic acid