Learn More
Fluorure de perfluoro-1-butanesulfonyle, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
29.15€ - 233.16€
Identifiants chimiques
CAS | 375-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4F10O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.09 |
Numéro MDL | MFCD00007422 |
Clé InChI | LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro |
CID PubChem | 67814 |
Nom IUPAC | Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyle |
SMILES | C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10668444
|
Thermo Scientific Acros
312340050 |
5 g | Flacon en verre |
29.15€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10349410
|
Thermo Scientific Acros
312340250 |
25 g | Flacon en verre |
82.81€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10540224
|
Thermo Scientific Acros
312341000 |
100 g | Flacon en verre |
233.16€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
375-72-4 | |
302.09 | |
LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N | |
67814 | |
C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F |
C4F10O2S | |
MFCD00007422 | |
nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro | |
Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyle |
Spécification
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride | |
375-72-4 | |
1.6800g/mL | |
Authentique | |
C4F10O2S | |
1.3 | |
1.68 | |
LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N | |
Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyle | |
67814 | |
92% |
92% | |
Incolore à jaune | |
64°C | |
90% min. (GC) | |
CF3(CF2)3SO2F | |
MFCD00007422 | |
nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro | |
C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F | |
302.09 | |
302.09 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-792-6
missing translation for 'tsca' : TSCA