Learn More
Fluorure de perfluoro-1-butanesulfonyle, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10540224
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-72-4
Formule moléculaire C4F10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 302.09
Numéro MDL MFCD00007422
Clé InChI LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
CID PubChem 67814
Nom IUPAC Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyle
SMILES C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
Note relative au nom 92%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6800g/mL
Point d’ébullition 64°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3(CF2)3SO2F
Indice de réfraction 1.3
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.68
Poids de la formule 302.09
Pourcentage de pureté 92%
Forme physique Liquide