Learn More
Perfluoro-1,3,5-triméthylcyclohexane, mélange d’isomères, tech., Thermo Scientific Chemicals
33.30€ - 122.00€
Identifiants chimiques
CAS | 374-76-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9F18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 450.07 |
Numéro MDL | MFCD00066614 |
Clé InChI | MGOFOLPXKULBGG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane, acmc-1ajc4, nonafluoro-1,3,5-tris-trifluoromethyl-cyclohexane, 1,2,2,3,4,4,5,6,6-nonafluoro-1,3,5-tris trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane,1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonakis fluoranyl-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane |
CID PubChem | 2776392 |
Nom IUPAC | 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris(trifluorométhyl)cyclohexane |
SMILES | C1(C(C(C(C(C1(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11487044
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21500.09 |
10 g | N/A | ||||||
11497044
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21500.18 |
50 g |
122.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It finds its application in the characterization of non-aqueous phase liquid/tracer interaction in support of a vadose zone partitioning interwell tracer test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl trouve son application dans la caractérisation de l’interaction phase liquide/traceur non aqueuse à l’appui d’un test de traceur interpuits de séparation de zone de vadose.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
374-76-5 | |
450.07 | |
MGOFOLPXKULBGG-UHFFFAOYSA-N | |
2776392 | |
C1(C(C(C(C(C1(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F |
C9F18 | |
MFCD00066614 | |
perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane, acmc-1ajc4, nonafluoro-1,3,5-tris-trifluoromethyl-cyclohexane, 1,2,2,3,4,4,5,6,6-nonafluoro-1,3,5-tris trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane,1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonakis fluoranyl-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane | |
1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris(trifluorométhyl)cyclohexane |
Spécification
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane | |
374-76-5 | |
1.888 | |
C9F18 | |
MFCD00066614 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
C1(C(C(C(C(C1(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F | |
450.07 | |
450.07 |
mixture of isomers | |
-68°C | |
125°C to 128°C | |
1.297 | |
perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane, acmc-1ajc4, nonafluoro-1,3,5-tris-trifluoromethyl-cyclohexane, 1,2,2,3,4,4,5,6,6-nonafluoro-1,3,5-tris trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane,1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonakis fluoranyl-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane | |
MGOFOLPXKULBGG-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris(trifluorométhyl)cyclohexane | |
2776392 | |
Technique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche