Learn More
Perfluoro-1,3,5-triméthylcyclohexane, mélange d’isomères, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487044
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
It finds its application in the characterization of non-aqueous phase liquid/tracer interaction in support of a vadose zone partitioning interwell tracer test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la caractérisation de l’interaction phase liquide/traceur non aqueuse à l’appui d’un test de traceur interpuits de séparation de zone de vadose.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-76-5
Formule moléculaire C9F18
Poids moléculaire (g/mol) 450.07
Numéro MDL MFCD00066614
Clé InChI MGOFOLPXKULBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane, acmc-1ajc4, nonafluoro-1,3,5-tris-trifluoromethyl-cyclohexane, 1,2,2,3,4,4,5,6,6-nonafluoro-1,3,5-tris trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane,1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonakis fluoranyl-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane
CID PubChem 2776392
Nom IUPAC 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris(trifluorométhyl)cyclohexane
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion -68°C
Densité 1.888
Point d’ébullition 125°C to 128°C
Indice de réfraction 1.297
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 450.07
Qualité Technique