Learn More
Acide perchlorique, ACS, 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10 , % de résidus après l’allumage 0,003, silicaté et phosphate sous2 5 forme de SiO ppm, Cl 0,001 %, composés d’azote 0,001 (sous forme de N) %, SO4 0,001 %, métaux lourds (sous forme de Pb) 1ppm, Fe 1ppm
29.23€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15441997
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044464.AE
100 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15451997
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044464.AP
500ml
149.00€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15461997
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044464.K4
2,5 L
261.00€
2.50L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Perchloric acid is used as a precursor for ammonium perchlorate, which is used in rocket fuel. It is useful for etching of liquid crystal displays, etching of chrome, ore extraction and in analytical chemistry. It is used as a strong oxidizer and as a solvent for metals and alloys. It serves as a deproteinization reagent in food analysis. As a dehydrating agent, it is used for the determination of silica in iron and steel and in cement and other silicate materials. It is involved in the separation and determination of copper and other metals and alkali metals such as sodium and potassium. It is also used as an adjunct to increase the reduction potential of cerate salts in volumetric analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7601-90-3
100.45
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
24247
acide perchlorique
ClHO4
MFCD00011325
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CHEBI:29221
O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Perchloric acid
°C to 112°C
29mm Hg at 20°C
ClHO4
MFCD00011325
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
acide perchlorique
24247
100.46
7601-90-3
1.41 g/cm3 at 20°C
48-50%
Liquide
UN1802
Miscible with water.
O[Cl](=O)(=O)=O
100.45
CHEBI:29221
ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Keep away from combustible material. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P283-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P330-P331-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P390-P501c
H271-H290-H302-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-512-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SC7500000
missing translation for 'tsca' : Yes