Learn More
Acide perchlorique, ACS, 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15441997
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500ml
2,5 L
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10 , % de résidus après l’allumage 0,003, silicaté et phosphate sous2 5 forme de SiO ppm, Cl 0,001 %, composés d’azote 0,001 (sous forme de N) %, SO4 0,001 %, métaux lourds (sous forme de Pb) 1ppm, Fe 1ppm
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perchloric acid
Point de fusion °C to 112°C
Densité 1.41 g/cm3 at 20°C
Tension de vapeur 29mm Hg at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 48-50%
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1802
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 100.46
Qualité ACS