Learn More
Acide perchlorique 60 % d=1,53, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
94.60€ - 1610.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7601-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ClHO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.45 |
Numéro MDL | MFCD00011325 |
Clé InChI | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent |
CID PubChem | 24247 |
ChEBI | CHEBI:29221 |
Nom IUPAC | acide perchlorique |
SMILES | O[Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10636652
|
Fisher Chemical
P/1240/PB08 |
500 ml | Flacon en verre revêtu de plastique |
94.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908916
|
Fisher Chemical
P/1240/PB15 |
1 L | Flacon en verre ambré |
135.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10646652
|
Fisher Chemical
P/1240/PB17 |
2,5 L | Flacon en verre revêtu de plastique |
201.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12606757
|
Fisher Chemical
P/1240/25 |
25 L | Flacon en verre ambré |
1610.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
7601-90-3 | |
100.45 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
24247 | |
acide perchlorique |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent | |
CHEBI:29221 | |
O[Cl](=O)(=O)=O |
Spécification
0,1 | |
7601-90-3 | |
203°C | |
ClHO4 | |
Liquide | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 |
Incolore | |
-18°C | |
6,8 mmHg 25 | |
3,5 mPaS à 20°C | |
MFCD00011325 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
acide perchlorique | |
24247 | |
100.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Perchloric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.