Learn More
Acide perchlorique 60 % d=1,53, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
25 L
500 ml
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Spécification
pH | 0,1 |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | -18°C |
Point d’ébullition | 203°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Tension de vapeur | 6,8 mmHg 25 |
Quantité | 25 L |
Viscosité | 3,5 mPaS à 20°C |
Forme physique | Liquide |
Poids de la formule | 100.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Perchloric acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.