Learn More
Bromure de pentylmagnésium, solution à 2 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
109.00€ - 331.00€
Identifiants chimiques
CAS | 693-25-4, 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11BrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 175.35 |
Numéro MDL | MFCD00000045 |
Clé InChI | ZXWGTPYWPZGZPT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | amylmagnesium bromide, magnesium, bromopentyl, bromopentylmagnesium, n-pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide solution, n-pentyl magnesium bromide, npentmgbr;, pentylmagnesiumbromide, amyl-magnesium bromide, grignard reagent |
CID PubChem | 101838 |
Nom IUPAC | bromo(pentyl)magnesium |
SMILES | CCCCC[Mg]Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11935961
|
Thermo Scientific Acros
435551000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
109.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11945961
|
Thermo Scientific Acros
435558000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
331.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
693-25-4, 60-29-7 | |
175.35 | |
ZXWGTPYWPZGZPT-UHFFFAOYSA-M | |
101838 | |
CCCCC[Mg]Br |
C5H11BrMg | |
MFCD00000045 | |
amylmagnesium bromide, magnesium, bromopentyl, bromopentylmagnesium, n-pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide solution, n-pentyl magnesium bromide, npentmgbr;, pentylmagnesiumbromide, amyl-magnesium bromide, grignard reagent | |
bromo(pentyl)magnesium |
Spécification
Pentylmagnesium bromide | |
Noir à jaune | |
-40°C | |
MFCD00000045 | |
amylmagnesium bromide, magnesium, bromopentyl, bromopentylmagnesium, n-pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide solution, n-pentyl magnesium bromide, npentmgbr;, pentylmagnesiumbromide, amyl-magnesium bromide, grignard reagent | |
ZXWGTPYWPZGZPT-UHFFFAOYSA-M | |
bromo(pentyl)magnesium | |
101838 | |
Solution |
693-25-4, 60-29-7 | |
0.9470g/mL | |
C5H11BrMg | |
0.947 | |
Solubility in water: reacts | |
CCCCC[Mg]Br | |
175.35 | |
175.35 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs extrêmement inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer sponta
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-747-9
- Pentylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only