Learn More
Bromure de pentylmagnésium, solution à 2 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11935961
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-25-4, 60-29-7
Formule moléculaire C5H11BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 175.35
Numéro MDL MFCD00000045
Clé InChI ZXWGTPYWPZGZPT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme amylmagnesium bromide, magnesium, bromopentyl, bromopentylmagnesium, n-pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide solution, n-pentyl magnesium bromide, npentmgbr;, pentylmagnesiumbromide, amyl-magnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 101838
Nom IUPAC bromo(pentyl)magnesium
SMILES CCCCC[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentylmagnesium bromide
Couleur Noir à jaune
Densité 0.9470g/mL
Point d’éclair -40°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.947
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 175.35
Forme physique Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.