Learn More
Isothiocyanate de pentyle, 95+ %, Thermo Scientific™
21.40€ - 83.80€
Identifiants chimiques
CAS | 629-12-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11NS |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.221 |
Clé InChI | SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato |
CID PubChem | 69415 |
Nom IUPAC | 1-isothiocyanatopentane |
SMILES | CCCCCN=C=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10362285
|
Thermo Scientific Maybridge
TL04631DE |
5 g |
21.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10436682
|
Thermo Scientific Maybridge
TL04631EA |
10 g |
37.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10011894
|
Thermo Scientific Maybridge
TL04631EB |
25 g |
83.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
629-12-9 | |
129.221 | |
pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato | |
1-isothiocyanatopentane |
C6H11NS | |
SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N | |
69415 | |
CCCCCN=C=S |
Spécification
Pentyl isothiocyanate | |
0.93g/mL | |
C6H11NS | |
pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato | |
CCCCCN=C=S | |
129.221 | |
129.23 |
629-12-9 | |
95% | |
CH3(CH2)4NCS | |
SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N | |
1-isothiocyanatopentane | |
69415 | |
95% |