Learn More
Isothiocyanate de pentyle, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10011894
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 629-12-9
Formule moléculaire C6H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 129.221
Clé InChI SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
CID PubChem 69415
Nom IUPAC 1-isothiocyanatopentane
SMILES CCCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentyl isothiocyanate
Densité 0.93g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3(CH2)4NCS
Quantité 25 g
Poids de la formule 129.23
Pourcentage de pureté 95%