Learn More
Pentaérythritol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
20.10€ - 158.79€
Identifiants chimiques
CAS | 115-77-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.147 |
Numéro MDL | MFCD00004692 |
Clé InChI | WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek |
CID PubChem | 8285 |
Nom IUPAC | 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11448783
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10520.30 |
250 g |
20.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438783
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10520.0B |
1000 g |
38.19€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458783
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10520.0I |
5000 g |
158.79€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pentaerythritol is used as chemical intermediate for alkylated resins, synth lubricants, pentaerythritol tetranitrate & resin & tall oil esters. It is also used in coating, dynamite and plastic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe pentaérythritol est utilisé comme intermédiaire chimique pour les résines alkylées, les lubrifiants synthétiques, le tétranitrate de pentaérythritol, la résine et les esters de tallöl. Il est également utilisé dans l’industrie du revêtement, de la dynamite et du plastique.
Solubilité
Soluble dans l’eau : 0,1 g/ml
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides.
Identifiants chimiques
115-77-5 | |
136.147 | |
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N | |
8285 | |
C(C(CO)(CO)CO)O |
C5H12O4 | |
MFCD00004692 | |
pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek | |
2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Spécification
Pentaerythritol | |
260°C to 264°C | |
276°C (30 mmHg) | |
C5H12O4 | |
1679274 | |
14,7111 | |
Soluble in Water: 0.1g/mL | |
C(C(CO)(CO)CO)O | |
136.147 | |
136.15 |
115-77-5 | |
1.396 | |
240°C (464°F) | |
MFCD00004692 | |
Hygroscopic | |
pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek | |
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
8285 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 204-104-9
missing translation for 'rtecsNumber' : RZ2490000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only