Learn More
Pentaérythritol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Description
Pentaerythritol is used as chemical intermediate for alkylated resins, synth lubricants, pentaerythritol tetranitrate & resin & tall oil esters. It is also used in coating, dynamite and plastic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentaérythritol est utilisé comme intermédiaire chimique pour les résines alkylées, les lubrifiants synthétiques, le tétranitrate de pentaérythritol, la résine et les esters de tallöl. Il est également utilisé dans l’industrie du revêtement, de la dynamite et du plastique.
Solubilité
Soluble dans l’eau : 0,1 g/ml
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides.
Le pentaérythritol est utilisé comme intermédiaire chimique pour les résines alkylées, les lubrifiants synthétiques, le tétranitrate de pentaérythritol, la résine et les esters de tallöl. Il est également utilisé dans l’industrie du revêtement, de la dynamite et du plastique.
Solubilité
Soluble dans l’eau : 0,1 g/ml
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pentaerythritol |
Point de fusion | 260°C to 264°C |
Densité | 1.396 |
Point d’ébullition | 276°C (30 mmHg) |
Point d’éclair | 240°C (464°F) |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 1679274 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Merck Index | 14,7111 |
Informations sur la solubilité | Soluble in Water: 0.1g/mL |