Learn More
DWK Life Sciences Pipettes Pasteur en verre borosilicate 5.1
Les pipettes Pasteur sont prévues pour un usage unique en laboratoire microbiologique et sérologique.
77.30€ - 91.10€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 6,95 mm |
Matériau | Verre borosilicaté 5.1 |
À utiliser avec (application) | Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé |
Quantité | 4 x 250 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15826881
|
DWK Life Sciences
233301504 |
150 mm |
91.10€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15836881
|
DWK Life Sciences
233302303 |
230 mm |
77.30€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Grâce aux caractéristiques de leur matériau, les pipettes Pasteur en verre borosilicate 5.1 offrent une alternative de haute qualité aux pipettes en plastique et aux pipettes en verre sodocalcique.- Le verre borosilicate 5.1 est plus stable que le verre sodocalcique et ainsi insensible aux changements rapides de température et aux sollicitations chimiques
- Les caractéristiques du matériau garantissent une résistance chimique aux solutions acides et alcalines
- Le verre borosilicate, pratiquement inerte, minimise les interactions avec le matériau et réduit le risque d'une contamination de l'échantillon
- Pipettes Pasteur avec pointe fine effilée longue ou courte (150 et 230 mm)
- Volume de remplissage de 2 ml env.
- Poire en caoutchouc naturel à commander séparément
Spécification
Non autoclavable | |
Verre borosilicaté 5.1 | |
4 x 250 |
6,95 mm | |
Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé |