Learn More
DWK Life Sciences Pipettes Pasteur en verre borosilicate 5.1
Les pipettes Pasteur sont prévues pour un usage unique en laboratoire microbiologique et sérologique.
Marque: DWK Life Sciences 233302303
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Grâce à leurs propriétés matérielles, les pipettes Pasteur en verre borosilicaté 5.1 constituent une alternative de haute qualité aux pipettes en plastique et en verre sodocalcique.
- Le verre borosilicaté 5.1 est plus stable que le verre sodocalcique et n’est donc pas sensible aux changements rapides de température et aux contraintes chimiques.
- Les propriétés matérielles garantissent une résistance chimique aux solutions acides et alcalines
- Le verre borosilicaté presque inerte minimise les interactions avec le matériau et réduit le risque de contamination des échantillons
- Pipettes Pasteur à embout fin court ou long allongé (150 et 230 mm)
- Le volume de remplissage est d’environ 2 ml.
- La tétine en caoutchouc naturel peut être commandée séparément.
Spécification
Non autoclavable | |
Verre borosilicaté 5.1 | |
4 x 250 |
6,95 mm | |
Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé | |
230 mm |