Learn More
Cole-Parmer™ Raccord union traversant de compression en PFA Parker Hannifin™
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
102.00€ - 132.00€
Spécification
Type de produit | Raccord union traversant de compression |
---|---|
Description | Connecteur de compression |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PFA |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11750399
|
Cole-Parmer™
31320-83 |
1/4 po | N/A | ||||||
11760399
|
Cole-Parmer™
31320-82 |
1/8 po |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance chimique supérieure grâce à une composition en PFA durable.
- Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
- Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Raccord union traversant de compression | |
Autoclavable | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Connecteur de compression | |
PFA | |
Transparents |