Learn More
Cole-Parmer™ Raccord union traversant de compression en PFA Parker Hannifin™
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
Marque: Cole-Parmer™ 31320-83
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance chimique supérieure grâce à une composition en PFA durable.
- Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
- Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Raccord union traversant de compression | |
Autoclavable | |
1/4 po | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Connecteur de compression | |
PFA | |
1/4 x 1/4 po | |
Transparents |