Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de pararosaniline, coloration biologique pure et de haute pureté
34.57€ - 886.41€
Identifiants chimiques
CAS 569-61-9
Formule moléculaire C19H18ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 323.824
Numéro MDL MFCD00001657
Clé InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
CID PubChem 11292
ChEBI CHEBI:87663
Nom IUPAC 4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10390934
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
227880050
5 g Flacon en verre
34.57€
5g
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10104620
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
227880250
25 g Flacon en verre
82.71€
25g
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10571671
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
227881000
100 g Flacon en verre
257.28€
100g
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11926931
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
227885000
500 g Flacon en verre
886.41€
500g
Expédition estimée: 03-12-2024
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
569-61-9
323.824
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
11292
4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate
C19H18ClN3
MFCD00001657
Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
CHEBI:87663
C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Spécification
Pararosaniline chloride
569-61-9
MFCD00001657
Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
323.824
CHEBI:87663
Pures
268.0°C to 270.0°C
C19H18ClN3
Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate
11292
323.83
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer le cancer.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-321-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CX9850100
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Pararosaniline chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.