Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de pararosaniline, coloration biologique pure et de haute pureté
Code produit. 10390934
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569-61-9
Formule moléculaire C19H18ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 323.824
Numéro MDL MFCD00001657
Clé InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
CID PubChem 11292
ChEBI CHEBI:87663
Nom IUPAC 4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pararosaniline chloride
Point de fusion 268.0°C to 270.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Poids de la formule 323.83
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pararosaniline chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.