Learn More
PAPD5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PAPD5 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16866685
|
Proteintech
55197-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16856685
|
Proteintech
55197-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Protects DRG2 from proteolytic degradation.Spécification
PAPD5 | |
Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q68ED3, Q8NDF8 | |
214627, 64282 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PAPD5 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PAPD5, Terminal uridylyltransferase 3, TRF4 2, TUTase 3 | |
PAPD5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |