Learn More
Chlorure de palmitoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
68.04€ - 227.13€
Identifiants chimiques
CAS | 112-67-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H31ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 274.873 |
Numéro MDL | MFCD00000742 |
Clé InChI | ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride |
CID PubChem | 8206 |
Nom IUPAC | Chlorure d’hexadécanoyle |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494884
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13812.22 |
100 g |
68.04€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404894
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13812.36 |
500 g |
227.13€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Palmitoyl chloride is a compound which has been used as a polymeric carrier for plasmid DNA delivery to 293T cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de palmitoyl est un composé qui a été utilisé comme portoir polymérique pour l’administration d’ADN plasmide dans les cellules 293T.
Solubilité
Soluble dans l’éther. Se décompose dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Dessécher à température ambiante. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et les alcools.
Identifiants chimiques
112-67-4 | |
274.873 | |
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N | |
8206 | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
C16H31ClO | |
MFCD00000742 | |
palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride | |
Chlorure d’hexadécanoyle |
Spécification
Palmitoyl chloride | |
∼9°C to 12°C | |
174°C (0.5 mmHg) | |
C16H31ClO | |
1.452 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol. | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl | |
274.873 | |
274.88 |
112-67-4 | |
0.906 | |
182°C (359°F) | |
CH3(CH2)14COCl | |
MFCD00000742 | |
972409 | |
palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride | |
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure d’hexadécanoyle | |
8206 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-996-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only